Fontos dokumentumok
269107
L-tert-Leucine
99%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric acid, L-α-tert-Butylglycine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-tert-Leucine, 99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −9.5°, c = 3 in H2O
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPDBDJFLKKQMCM-SCSAIBSYSA-N
Alkalmazás
- As a key precursor in the synthesis of a chiral phosphinooxazoline ligand, (S)-tert-butylPHOX.
- In the synthesis of chiral copper(II) polymers that can catalyze the kinetic resolution of secondary alcohols by acylation.
- In metal-free tandem radical cyclization reactions to synthesize 6-alkyl/acyl phenanthridines.
- In the preparation of tert-leucine-derived N-acetylthiazolidinethione auxiliary that provides high levels of diastereoselection in acetate aldol reactions with a variety of aldehydes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?