Merck
W256323
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexen-1-ol
greener alternative
natural, >98%, FCC, FG
Szinonimák:
Leaf alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH=CHCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
FEMA-szám:
2563
Beilstein:
1719712
EC-szám:
Európai Tanács szám:
750
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.056
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
3.45 (vs air)
Teszt
>98%
összetétel
Contains EU1223/2009 restricted Limonene (sum of D, L, and DL)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.44 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
sűrűség
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
limonene (sum of D, L and DL)
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
green
SMILES string
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Általános leírás
cis-3-Hexen-1-ol is one of the key volatile constituents of green leaf volatiles(GLV) that can act as an attractant to various insects. It is emitted by green plants when they are physically damaged.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Plant?plant signaling: ethylene synergizes volatile emission in Zea mays induced by exposure to (Z)-3-hexen-1-ol.
Ruther J & Kleier S.
Journal of Chemical Ecology, 31(9), 2217-2222 (2005)
Defensive function of herbivore-induced plant volatile emissions in nature.
Kessler A & Baldwin IT.
Science, 291(5511), 2141-2144 (2001)
David G James
Journal of chemical ecology, 31(3), 481-495 (2005-05-19)
Fifteen synthetic herbivore-induced plant volatiles (HIPVs) were field-tested for attractivity to beneficial insects in two experiments conducted in an open field and a hop yard in Washington State. Eleven insect species or families showed significant attraction to 13 HIPVs. The
(Z)-3-Hexenol induces defense genes and downstream metabolites in maize.
Farag MA, et al.
Planta, 220(6), 900-909 (2005)
Krista L Ryall et al.
Environmental entomology, 41(3), 648-656 (2012-06-27)
Attraction of emerald ash borer, Agrilus planipennis Fairmaire, to a volatile pheromone was demonstrated in three field experiments using baited green sticky traps. A dose-response curve was generated for male A. planipennis to increasing release rates of (3Z)-dodecen-12-olide ((3Z)-lactone) in