Merck
W256009
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexen-1-al
natural, ≥95%, FG
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.14
FEMA-szám:
2560
Beilstein:
1699684
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.073
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥95%
összetétel
contains IFRA restricted trans-2-Hexenal
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
sűrűség
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
trans-2-hexenal
Érzékszervi
apple; green; leafy; vegetable; fruity
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
100.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38.3 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)