Merck
73117
Supelco
1-Hexanol
analytical standard
Szinonimák:
Hexyl alcohol
Méret kiválasztása
1 ML
16 430,00 Ft
5 ML
66 300,00 Ft
16 430,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
16 430,00 Ft
5 ML
66 300,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.17
Beilstein:
969167
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
16 430,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 25.6 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
559 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.418
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
sűrűség
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Hexanol is an organic alcohol, which has application in the synthesis of antiseptics, fragrances, perfumes, etc. It is also used as a component of plasticizers.[1]
Alkalmazás
1-Hexanol may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in wine, plant samples, flowers, fruits and oil samples by various chromatography techniques.[2][3][4][5][6]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
On-line gas chromatography combustion/pyrolysis isotope ratio mass spectrometry (HRGC-C/P-IRMS) of major volatiles from pear fruit (Pyrus communis) and pear products
Kahle K, et al.
Food Chemistry, 91(3), 449-455 (2005)
Patty?s toxicology, 6 volume set
Patty's Toxicology (2012)
J Ruther
Journal of chromatography. A, 890(2), 313-319 (2000-09-29)
A series of ubiquitously occurring saturated and monounsaturated six-carbon aldehydes, alcohols and esters thereof is summarised as 'green leaf volatiles' (GLVs). The present study gives a comprehensive data collection of retention indices of 35 GLVs on commonly used non-polar DB-5
Profiling the chemical content of Opuntia ficus-indica flowers by HPLC-PDA-ESI-MS and GC/EIMS analyses
De Leo M, et al.
Phytochemistry Letters, 3(1), 48-52 (2010)
C Ortega et al.
Journal of chromatography. A, 923(1-2), 205-214 (2001-08-21)
A method for the simultaneous determination of major (10-200 mg/l) and minor (0.1-10 mg/l) volatile compounds from wine has been optimised and validated. A 3-ml volume of wine is diluted with water (7 ml), salted with 4.5 g of ammonium