Fontos dokumentumok
224715
trans-3-Hexen-1-ol
97%
Szinonimák:
trans-3-Hexenol
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
61-62 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
[H]\C(CC)=C(\[H])CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFLHIIWVXFIJGU-ONEGZZNKSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
138.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
59 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?