Fontos dokumentumok
132659
trans-2-Hexen-1-al
98%
Szinonimák:
(E)-2-Hexenal
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
sűrűség
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
100.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?