Fontos dokumentumok
176230
Triethyloxonium tetrafluoroborate solution
1.0 M in methylene chloride
Szinonimák:
Et3OBF4, Meerwein′s reagent, Triethyloxonium fluoroborate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in methylene chloride
sűrűség
1.328 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
InChI
1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?