Fontos dokumentumok
241431
Tungsten hexacarbonyl
97%
Szinonimák:
Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
12.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.2 mmHg ( 67 °C)
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: tungsten
reagent type: catalyst
szennyeződések
<1% Mo
mp
150 °C (lit.)
sűrűség
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.