Fontos dokumentumok
158496
Proton-sponge®
99%
Szinonimák:
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine
Teszt
99%
Forma
solid
mp
49-51 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear (faint yellow to dark yellow to dark red)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)c1cccc2cccc(N(C)C)c12
InChI
1S/C14H18N2/c1-15(2)12-9-5-7-11-8-6-10-13(14(11)12)16(3)4/h5-10H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Proton-sponge is also referred to as 1,8-dimethylamino naphthalene. It is very strong base with weak nucleophilic character due to steric effects. It also participates in the reactions between arachno-6,9-C2B8H14 and selected acyl chlorides. It has been tested as an effective H+ scavenger.
Alkalmazás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?