Fontos dokumentumok
67954
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
DMABC
About This Item
Javasolt termékek
grade
for HPLC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AT)
minőség
LiChropur™
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
145-149 °C (lit.)
146-150 °C
alkalmasság
complies for LC-MS
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Improved LC/MS Detection of Estradiol using 4-(Dimethylamino) benzoyl chloride (DMABC) derivatization agent relative to dansyl chloride.