Merck
164577
Sigma-Aldrich
Tritylium tetrafluoroborate
Szinonimák:
Triphenylcarbenium tetrafluoroborate, Trityl fluoroborate
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3C(BF4)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
330.13
Beilstein:
3659536
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Forma
solid
Minőségi szint
mp
205-215 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Synthesis of substituted dihydroazulene photoswitches
  • Carbene-based Lewis pairs for hydrogen activation
  • 1,3-Dipolar cycloaddition reactions for preparation of α−amino-β-hydroxy esters
  • Oxidation of allenic compounds
  • Mukaiyama aldol addition reactions
  • Ionic hydrogenation as a counteranion and ligand source
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)