Merck
740489
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium tetrafluoroborate
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H9BF4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.97
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
205-210 °C
funkcionális csoport
thioether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNBNWTAKWJKQNN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)