Fontos dokumentumok
52276
1-Hexadecene
analytical standard
Szinonimák:
Cetene
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
>0.8 (vs air)
gőznyomás
<0.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
464 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.441
bp
274 °C (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
sűrűség
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
269.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
132 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?