Merck
80828
Supelco
Dimethylpropiothetin hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
DMSP, Dimethyl-3-propiothetin chloride, Dimethylsulfoniopropionate hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10O2S· HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥96.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤5.0% water
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S+](CCC(=O)[O-])(C)C.Cl
InChI
1S/C5H10O2S.ClH/c1-8(2)4-3-5(6)7;/h3-4H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRUMKKGRKSSZKY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dimethylpropiothetin is a natural product found in the organisms of saline environment such as algae and aquatic plants.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Demethylation of dimethylsulfoniopropionate and production of thiols in anoxic marine sediments
Kiene PR and Taylor FB
Applied and Environmental Microbiology, 54(9), 2208-2212 (1988)