Fontos dokumentumok
42429
p-Cresol
analytical standard
Szinonimák:
4-Methylphenol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.72 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
1038 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
1 %
1.1 %, 150 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
32-35 °C
sűrűség
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?