Fontos dokumentumok
177806
Tetraethylammonium hydroxide solution
20 wt. % in H2O
Szinonimák:
TEA hydroxide
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
20 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.373
sűrűség
1.01 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Chromatographic applications: It plays a role in the preparation of ferrofluid from adipic acid-coated magnetic nanoparticles and hydrophobic deep eutectic solvent used in dispersive micro-solid-phase extraction, enhancing the pre-concentration and determination of clozapine in biological samples (Nia and Hadjmohammadi, 2023).
- Material and interfacial science: Utilized in the remote control of polyelectrolyte-surfactant mixtures, tetraethylammonium hydroxide solution aids in creating responsive materials and interfacial properties for innovative material science applications (Schnurbus et al., 2022).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?