Fontos dokumentumok
86863
Tetrabutylammonium hydroxide solution
53.5-56.5% in H2O
Szinonimák:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
53.5-56.5% in H2O
szennyeződések
≤0.2% halides (as bromide)
sűrűség
0.995 g/cm3
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- For the dissolution of 10 wt% cellulose under room temperature conditions.
- As a catalyst during the synthesis of 1,2,4-oxadiazoles.
- Preparation of TBAOH salts of fatty acids.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?