Fontos dokumentumok
302929
Tetraethylammonium hydroxide solution
35 wt. % in H2O
Szinonimák:
TEAOH solution, TEA hydroxide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
35 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.404
sűrűség
1.023 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?