Fontos dokumentumok
334901
Tetramethylammonium hydroxide solution
25 wt. % in methanol
Szinonimák:
N,N,N-trimethyl-methanaminium hydroxide, TMAH, TMAOH
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
17.5 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
25 wt. % in methanol
szennyeződések
≤10% water
≤2% chloride
sűrűség
0.866 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
Tetramethylammonium hydroxide is a quaternary ammonium salt generally used as an anisotropic etchant for silicon due to its high silicon etching rate.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Liver,thymus
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?