Fontos dokumentumok
86631
Tetraethylammonium hydroxide solution
~25% in methanol (~1.5 M)
Szinonimák:
TEA hydroxide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
~25% in methanol (~1.5 M)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?