Fontos dokumentumok
901464
2,2′-Bi-1,3,2-dioxaborinane
≥95%
Szinonimák:
B2(pro)2, Propanediol diboron
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
156 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
B2(OCCCO2)B1OCCCO1
InChI
1S/C6H12B2O4/c1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOGDFVUQHQEIPV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Chiral organoboronic esters are well known as versatile intermediates for chemical synthesis. Not only are these compounds stable under a variety of reaction conditions, they are generally non-toxic and can be transformed with minimal generation of hazardous waste.