Fontos dokumentumok
T8656
Thiourea
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2h
mp
170-176 °C (lit.)
174-177 °C
oldhatóság
H2O: passes test
funkcionális csoport
amine
thiourea
SMILES string
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Ephx2(13850)
Alkalmazás
- as a component of lysis buffer for liver tissue homogenization
- in 2-D sample buffer for two-dimensional in-gel protein tyrosine phosphatases (PTP) assay
- in rehydration buffer for protein extraction
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)