Merck
531758
Sigma-Aldrich
Luperox® 331M80, 1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexane solution
~80 wt. % in odorless mineral spirits
Szinonimák:
1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexane solution
About This Item
Lineáris képlet:
C6H10[OOC(CH3)3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
összetétel
active oxygen content, ~9.7 wt. %
Minőségi szint
koncentráció
~80 wt. % in odorless mineral spirits
törésmutató
n20/D 1.435
mp
65 °C (SADT)
sűrűség
0.891 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28O4/c1-12(2,3)15-17-14(10-8-7-9-11-14)18-16-13(4,5)6/h7-11H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Polymerization initiator.
Jogi információk
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)