Fontos dokumentumok
76735
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
Szinonimák:
PFBHA·HCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
form
solid
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
mp
212-218 °C
227 °C (subl.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 5%, clear
SMILES string
Cl.NOCc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4F5NO.ClH/c8-3-2(1-14-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10;/h1,13H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?