Merck
W257001
Sigma-Aldrich
Hexyl formate
≥97%, FG
Szinonimák:
Formic acid hexyl ester, Hexyl methanoate
About This Item
Lineáris képlet:
HCO2(CH2)5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
FEMA-szám:
2570
EC-szám:
Európai Tanács szám:
499
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.161
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; ethereal; fruity
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
sűrűség
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; ethereal; fruity
SMILES string
[H]C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUGPMNMLWKSBRI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Toxicities of 31 volatile low molecular weight compounds against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus.: Highlighting the practical applications of hexyl formate in public health, this study evaluates its efficacy as an insecticidal agent against mosquito species known for transmitting diseases. Such research is vital for developing environmentally friendly pest control methods (Chaskopoulou et al., 2009).
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vivek Kempraj et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(9) (2020-05-06)
The green tree ant, Oecophylla smaragdina, is one of only two recognized species of weaver ants. While the identity and functions of chemicals produced and emitted by its congener O. longinoda have been studied quite extensively and serve as a
Rong Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(33), 8302-8307 (2014-07-30)
Nonvolatile compounds play important roles in the quality of alcoholic beverages. In our previous work, a type of cyclooctapeptide lichenysin was newly identified in Chinese strong-aroma type liquor. In this work, it was found that lichenysin could selectively affect aroma