Merck
85432
Supelco
Silylating mixture II according to Horning
for GC derivatization, LiChropur
Szinonimák:
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide – chlorotrimethylsilane – 1-(trimethylsilyl)imidazole mixture, BSA+TMCS+TMSI 3:2:3, TMSIm/BSA/TMCS 3/3/2 (v/v/v)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
NA.22
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Forma
liquid
minőség
LiChropur
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C8H21NOSi2.C6H12N2Si.C3H9ClSi/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7;1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-5(2,3)4/h1-7H3;4-6H,1-3H3;1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSBHIAMPMUWWFU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Learn more in the Product Information
Komponensek
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole = 3:3:2 (v/v/v)
Egyéb megjegyzések
One of the most powerful, general silylating mixture
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Conversion of steroids to trimethylsilyl derivatives for gas phase analytical studies: reactions of silylating reagents.
E M Chambaz et al.
Analytical biochemistry, 30(1), 7-24 (1969-07-01)
Cikkek
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs