Fontos dokumentumok
43504
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
for GC derivatization, LiChropur™
Szinonimák:
Ethoxyamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
99.0-101.0% (wt., AT)
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
mp
130-133 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CCON
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-2-4-3;/h2-3H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUXCOKIYARRTDC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Separation and analysis of complex monosaccharide mixtures using chromatography techniques.
- Analysis of carbohydrates in complex matrices of biological and synthetic origin using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?