Merck
328936
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Lineáris képlet:
HC6F4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
sűrűség
1.525 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)c(F)c(C=O)c1F
InChI
1S/C7H2F4O/c8-4-1-5(9)7(11)3(2-12)6(4)10/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIRYOMXPMOLQSO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde is a polysubstituted benzaldehyde and was evaluated as a substrate of PmHNL (Prunus mume hydroxynitrile lyase). Reaction of 2,3,5,6-tetrafluorobenzaldehyde with dipyrromethane was reported.
Alkalmazás
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde was used in the preparation of 1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)imidazolidine and 1,3-dimethyl-2-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)imidazolidine.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Effects of aldehyde or dipyrromethane substituents on the reaction course leading to meso-substituted porphyrins.
Geier III, et al.
Tetrahedron, 60(50), 11435-11444 (2004)
Gregory W Nyce et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 4073-4079 (2004-08-19)
The synthesis of N-heterocyclic carbene (NHC) adducts by condensation of diamines with appropriately substituted benzaldehydes is described. This simplified approach provides the NHC adduct without first having to generate the carbene followed by its protection. These adducts undergo thermal deprotection
A new (R)-hydroxynitrile lyase from< i> Prunus mume</i>: asymmetric synthesis of cyanohydrins.
Nanda S, et al.
Tetrahedron, 61(46), 10908-10916 (2005)