Merck
92597
Supelco
Pyriproxyfen
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
2-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]pyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H19NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
321.37
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(COc1ccc(Oc2ccccc2)cc1)Oc3ccccn3
InChI
1S/C20H19NO3/c1-16(23-20-9-5-6-14-21-20)15-22-17-10-12-19(13-11-17)24-18-7-3-2-4-8-18/h2-14,16H,15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHDHVHZZCFYRSB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Guodong Zhao et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 168, 104621-104621 (2020-07-28)
Sericulture is a very important and flourishing industry in developing countries. Bombyx mori is a kind of important and well-studied economic insects in the whole world. In China, applying of pyriproxyfen pesticide often resulted in non-cocooning and silk yield reduction.