Fontos dokumentumok
67372
Melting point standard 283-286°C
analytical standard
Szinonimák:
Anthraquinone, ATQ
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
7.16 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 190 °C)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
bp
379-381 °C (lit.)
mp
283-286 °C (±0.3°C)
284-286 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
Formátum
neat
SMILES string
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The mp value is recorded as an average of 6 to 12 measurements with a Büchi B-545 equipment that is calibrated against primary standards. Melting point is determined by Capillary method, as described in Ph. Eur. 2.2.14.
Alkalmazás
This product also features as a reference standard in thermal property investigations.
Tulajdonságok és előnyök
- Melting point calibration standard traceable to primary standards (LGC, London)
- Grade: Analytical Standard
- Melting point validated in the thermodynamic mode of analysis
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
482.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
250 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)