Merck
61848
Supelco
Isovaleraldehyde
analytical standard
Szinonimák:
3-Methylbutanal, 3-Methylbutyraldehyde, NSC 404119
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.13
Beilstein:
773692
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.96 (vs air)
gőznyomás
30 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥93.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
464 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1% isovaleric acid
törésmutató
n20/D 1.388 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
sűrűség
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
Érzékszervi
pungent
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Isovaleraldehyde may be used as a reference chemical standard for the analysis of microbial volatile organic compounds from isolates of Aspergillus flavus using solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography-mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
32.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
0.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Monitoring MVOC profiles over time from isolates of Aspergillus flavus using SPME GC-MS.
Sun D, et al.
Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 3(02), 48-48 (2014)
Paweł Mochalski et al.
Cell biochemistry and biophysics, 71(1), 323-329 (2014-08-16)
Gas chromatography with mass spectrometric detection combined with head-space needle trap extraction as the pre-concentration technique was applied to identify and quantify volatile organic compounds released or metabolised by human umbilical vein endothelial cells. Amongst the consumed species there were