Fontos dokumentumok
8.18732
Sigma-Aldrich
2,3-Hexanedione
for synthesis
Szinonimák:
2,3-Hexanedione, propyl diketone, methylpropylglyoxal
Méret kiválasztása
25 ML
28 000,00 Ft
100 ML
78 500,00 Ft
28 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 ML
28 000,00 Ft
100 ML
78 500,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
223-350-8
NACRES:
NA.22
28 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
13 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
245 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.2-5.9 % (v/v)
bp
130 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 28 °C
sűrűség
0.94 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C(CCC)C(=O)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Synthesis of alpha-hydroxy ketones and vicinal (R, R)-diols by Bacillus clausii DSM 8716 T butanediol dehydrogenase: This study explores the enzymatic reduction of 2,3-hexanedione to produce hydroxy ketones, providing insights into biocatalytic applications (Muschallik et al., 2020).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.934 - 0.940
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup