Fontos dokumentumok
76048
Dimethyl sulfide
analytical standard
Szinonimák:
DMS, Methyl sulfide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Teszt
≥98.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
402 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
19.7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
sűrűség
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-32.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-36 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?