Fontos dokumentumok
144169
2,3-Hexanedione
technical grade, 90%
Szinonimák:
Acetyl butyryl
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 20 °C)
Teszt
90%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
sűrűség
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CCCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?