Fontos dokumentumok
8.03528
Sigma-Aldrich
Diacetyl
for synthesis
Szinonimák:
Diacetyl, 2,3-Butanedione, 2,3-Butadione, Dimethyldiketon, Dimethylglyoxal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
207-069-8
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97.0% (GC)
gőznyomás
52 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
365 °C
hatékonyság
1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
2.4-13.0 % (v/v)
bp
89-90 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 7 °C
sűrűség
0.99 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Photosensitizer in Synthesis: Discusses diacetyl′s role as a non-toxic, readily available "traceless" photosensitizer in metal-free cross-dehydrogenative coupling reactions, highlighting its versatility and economic benefits (Huang et al., 2019).
  • Detection in E-cigarettes: Investigates diacetyl as a precursor to hazardous emissions in e-cigarette liquids, providing insights into the health risks associated with its use in vaping products (Vas, Porter & McAdam, 2019).
  • Antimicrobial Activity: Explores the synergistic antimicrobial properties of diacetyl combined with reuterin against foodborne pathogens, emphasizing its potential for enhancing food safety (Langa et al., 2014).
  • Coffee Industry Exposure: Details exposure levels to diacetyl and other volatile organic compounds in coffee roasting and café settings, discussing occupational safety measures and health implications (LeBouf et al., 2020).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.984 - 0.987
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
44.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
7 °C - closed cup