Fontos dokumentumok
50843
D-Camphor
analytical standard
Szinonimák:
2-Bornanone, 2-Camphanone
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
grade
analytical standard
gőzsűrűség
5.24 (vs air)
gőznyomás
4 mmHg ( 70 °C)
Teszt
≥97.5% (GC)
optikai aktivitás
[α]/D +43.0±2.0°, c = 10 in ethanol
öngyulladási hőmérséklet
870 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
3.5 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
178-182 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?