Merck
68450
Supelco
2-Methyl-1-pentene
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2C(CH3)=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
1340499
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
325 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
572 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.392
bp
62 °C (lit.)
mp
−136 °C (lit.)
sűrűség
0.682 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCC(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Methyl-1-pentene is a hydrocarbon belonging to the group of volatile organic compounds.
Alkalmazás
2-Methyl-1-pentene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in breath samples using gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-16.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The analysis of healthy volunteers' exhaled breath by the use of solid-phase microextraction and GC-MS
Ligor T, et al.
Journal of Breath Research, 2(4), 527-536 (2008)