Merck
M67303
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-pentene
98%
Szinonimák:
2M2P
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH=C(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
1731107
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
267 mmHg ( 100 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.400 (lit.)
bp
67 °C (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
sűrűség
0.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMMZCWZIJXAGKW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Methyl-2-pentene has been used in various photochemical and ozonolysis studies.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-16.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Gas?phase ozonolysis: Rate coefficients for a series of terpenes and rate coefficients and OH yields for 2?methyl?2?butene and 2, 3?dimethyl?2?butene.
Witter M, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 34(6), 394-403 (2002)
Chemistry of singlet oxygen. 44. Mechanism of photooxidation of 2, 5-dimethylhexa-2, 4-diene and 2-methyl-2-pentene.
Manring LE and Foote CS
Journal of the American Chemical Society, 105(14), 4710-4717 (1983)
The gas-phase ozonolysis of unsaturated volatile organic compounds in the troposphere.
Johnson D and Marston G
Chemical Society Reviews, 37(4), 699-716 (2008)
Production of stabilized Criegee intermediates and peroxides in the gas phase ozonolysis of alkenes: 1. Ethene, trans?2?butene, and 2, 3?dimethyl?2?butene.
Hasson AS, et al.
Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 106(D24), 34131-34142 (2001)
Production and quenching of singlet oxygen by the sensitizer in dye-sensitized photo-oxygenations.
Tanielian C, et al.
Journal of Photochemistry, 25(2-4), 117-125 (1984)