Merck
E14705
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-butene
95%
Szinonimák:
1,1-Diethylethene, 1,1-Diethylethylene, 3-Methylenepentane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2C(C2H5)=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
1697102
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
599 °F
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
64-65 °C (lit.)
mp
−131.5-−131 °C (lit.)
sűrűség
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(=C)CC
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYKZRKKEYSRDNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Katharina Thum et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(7), 2513-2522 (2020-11-17)
The first intermolecular early main group metal-alkene complexes were isolated. This was enabled by using highly Lewis acidic Mg centers in the Lewis base-free cations (Me BDI)Mg+ and (tBu BDI)Mg+ with B(C6 F5 )4 - counterions (Me BDI=CH[C(CH3 )N(DIPP)]2
Kurtis M Carsch et al.
Science (New York, N.Y.), 365(6458), 1138-1143 (2019-09-14)
Terminal copper-nitrenoid complexes have inspired interest in their fundamental bonding structures as well as their putative intermediacy in catalytic nitrene-transfer reactions. Here, we report that aryl azides react with a copper(I) dinitrogen complex bearing a sterically encumbered dipyrrin ligand to