Merck
M39806
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopentene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
C5H7CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
82.14
Beilstein:
1900640
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
bp
72 °C/754 mmHg (lit.)
sűrűség
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CCCC1
InChI
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Methylcyclopentene can be used as:
  • A probe molecule in the synthesis of alkenyl carbenium ions via adsorption on zeolite Y.
  • A model olefin compound in the kinetic study of hydrogenation of olefins using various catalytic systems.
  • A reactant to synthesize 1,2,3-trisubstituted benzocyclopentenes by reacting with β-disulfonyl iodonium ylides.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Formation of stable alkenyl carbenium ions in high yield by adsorption of 1-methylcyclopentene on zeolite Y at low temperature
Yang S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2008-2009 (2001)
Kinetic study of olefin hydrogenation on hydrotreating catalysts
Badawi M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 320, 34-39 (2010)
A facile diastereoselective synthesis of functionalized 1, 2, 3-trisubstituted benzocyclopentenes through the cycloaddition of bis (phenylsulfonyl) iodonium ylides to cyclic alkenes
Adam W, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68, 9155-9158 (2003)