Merck
190403
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1-butene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHC(CH3)=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
505982
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
412 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
680 °F
törésmutató
n20/D 1.389 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
−158 °C (lit.)
sűrűség
0.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Gas phase reaction of 2,3-dimethyl-1-butene with the OH radical has been investigated in the presence of NO.
Alkalmazás
2,3-Dimethyl-1-butene was used to investigate the mechanism of the sulfur vulcanization of rubber.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Sulfur Vulcanization of Simple Model Olefins Part III: Vulcanization of 2, 3-Dimethyl-2-Butene in the Presence of Different Metal Complexes.
Versloot P, et al.
Rubber Chemistry and Technology, 67(2), 263-279 (1994)
Products of the Gas-Phase Reactions of a Series of 1-Alkenes and 1-Methylcyclohexene with the OH Radical in the Presence of NO.
R Atkinson et al.
Environmental science & technology, 29(6), 1674-1680 (1995-06-01)