Fontos dokumentumok
1.12080
Supelco
Sulfuric acid
98%, for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Sulfuric acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
231-639-5
NACRES:
NA.21
product name
Sulfuric acid 98%, for analysis EMSURE®
gőzsűrűség
<0.3 (25 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥98% (alkalimetric)
form
liquid
szennyeződések
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
izzítási maradék
≤0.0005%
szín
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
sűrűség
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.00001%
nitrate (NO3-): ≤0.00002%
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
kation nyomok
Ag: ≤0.000002%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000001%
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000002%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000005%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.00001%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000005%
NH4+: ≤0.0002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000002%
Se: ≤0.0001%
Sr: ≤0.000002%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
SMILES string
OS(O)(=O)=O
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Simultaneous determination of monochloropropanediol esters and glycidyl esters in vegetable oils by acidic transesterification-gas chromatography-mass spectrometry.: This study by Wang et al. presents a method for detecting harmful compounds in vegetable oils using sulfuric acid for transesterification, followed by GC-MS analysis (Wang et al., 2022).
  • Evaluation of an improved acid hydrolysis-HPLC assay for the acetyl content in chitin and chitosan.: Ng et al. developed an enhanced HPLC method for measuring acetyl content in biopolymers, utilizing sulfuric acid for hydrolysis to ensure accurate quantification (Ng et al., 2006).
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): ≥ 98.0 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 0.00001 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.00002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.00005 %
Ag (Silver): ≤ 0.000002 %
Al (Aluminium): ≤ 0.000005 %
As (Arsenic): ≤ 0.000001 %
Ba (Barium): ≤ 0.000005 %
Be (Beryllium): ≤ 0.000001 %
Bi (Bismuth): ≤ 0.00001
Ca (Calcium): ≤ 0.00002 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000002 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000001 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000005 %
Cu (Copper): ≤ 0.000001 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001
Ge (Germanium): ≤ 0.000005 %
K (Potassium): ≤ 0.00001 %
Li (Lithium): ≤ 0.000001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.000005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000001 %
Mo (Molybdenum): ≤ 0.000005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.0002 %
Na (Sodium): ≤ 0.00005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.000002 %
Se (Selenium): ≤ 0.0001 %
Sr (Strontium): ≤ 0.000002 %
Ti (Titanium): ≤ 0.00001
Tl (Thallium): ≤ 0.000005 %
V (Vanadium): ≤ 0.000001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.000005 %
Zr (Zirconium): ≤ 0.00001
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 0.0002 %
Residue on ignition: ≤ 0.0005 %
Date of expiry: see product label
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Related Content
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.