Fontos dokumentumok
84727
Sulfuric acid
for the determination of nitrogen, ≥97.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 4500 - NH3
gőzsűrűség
<0.3 (25 °C, vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 146 °C)
leírás
Nominally 95-98% H2SO4
Teszt
≥97.0%
form
liquid
minőség
for the determination of nitrogen
szennyeződések
≤0.0005% total nitrogen (N)
izzítási maradék (900 °C)
≤0.0005%
szín
clear
bp
~290 °C (lit.)
sűrűség
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.