Fontos dokumentumok
67902
Supelco
Zinc Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L Zn+2 in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1000 mg/L Zn+2 in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
Formátum
single component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Kapcsolódás
Visit the IC Portal to learn more
Analízis megjegyzés
1000 mg/L Zn2+ in ≤0.1% nitric acid, prepared with high purity Zn metal, HNO3 and water
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.