89441
Magnesium Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L Mg2+ in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1000 mg/L Mg2+ in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
format
single component solution
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
- Magnesium standard for ion chromatography: Magnesium standards are critical in high-precision ion chromatography for accurate magnesium isotope ratio analysis. This application ensures the reliability of elemental analysis in biochemical research, providing a foundation for understanding magnesium′s role in biological systems (Karasinski et al., 2017).
- High-purity magnesium standard for scientific research: In research settings, high-purity magnesium standards are used to calibrate analytical instruments, ensuring accurate measurement of magnesium in various samples. This is essential for studies investigating magnesium′s physiological and pharmacological effects (Sahin et al., 2008).
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.