Fontos dokumentumok
67454
Bolton Broth, Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Bolton Selective Enrichement Broth, Base
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 10272-1:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
enzymatic digest of animal tissues, 10 g/L
α-ketoglutaric acid, 1.0 g/L
lactalbumin hydrolysates, 5.0 g/L
sodium carbonate, 0.6 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium metabisulfite, 0.5 g/L
sodium pyruvate, 0.5 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
pathogen testing
sample preparation
microbiology
alkalmasság
selective for Campylobacter spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.