Fontos dokumentumok
57276
Supelco
1/8" PTFE tubes, Color Coded
for use with Supelco Visiprep Large Volume Sampler, pk of 4
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
Jellemzők
color-coded
Minőségi szint
kiszerelés
pk of 4
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
cső külső átmérő
1/8 in.
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with Supelco Visiprep Large Volume Sampler
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)