Fontos dokumentumok
M1428
MIO Medium
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
Motility Indole Ornithine Medium
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | growth & motility: suitable
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
6.5±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
alkalmasság
Escherichia coli
nonselective and differential for Enterobacter spp.
nonselective and differential for Klebsiella spp.
nonselective and differential for Proteus spp.
nonselective and differential for enterobacteriaceae
Alkalmazás
Komponensek
Casein enzymatic hydrolysate, 10.00
Peptic digest of animal tissue, 10.00
Yeast extract, 3.00
L-Ornithine hydrochloride, 5.00
Dextrose, 1.00
Bromocresol purple, 0.02
Agar, 2.00
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?