Fontos dokumentumok
21378
Campylobacter Culture Medium
powder, final pH 7.3±0.2 (25 °C), bottle of 500 g, non-sterile, suitable for microbiology
Szinonimák:
Campylobacter Selective Agar (Base)
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 13 g/L
electrolyte, 5 g/L
peptone-protein mixture, 21 g/L
starch (soluble), 1 g/L
kiszerelés
bottle of 500 g
végső pH
7.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
alkalmasság
selective for Campylobacter spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
50-70 ml/l defibrinated blood
1 vl/l Park and Sanders Selective Supplement I (Cat. No. 17191)
1 vl/l Park and Sanders Selective Supplement II (Cat. No. 17194)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)