Fontos dokumentumok
B2426
Campylobacter Culture Medium
NutriSelect® Plus, according to ISO 10272-1:2017, powder, pH 7.4±0.2 (25 °C), bottle of 500 g, non-sterile, suitable for microbiology
Szinonimák:
Blood Free Campylobacter Selectivity Agar Base, Campylobacter Blood-Free Medium, Modified CCDA - Preston, Modified Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Agar, mCCD agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 10272-1:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
bottle of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective for Campylobacter spp.
Alkalmazás
Komponensek
Beef extract 10.00
Peptic digest of animal tissue 10.00
Casein enzymic hydrolysate 3.00
Sodium chloride 5.00
Sodium deoxycholate 1.00
Ferrous sulphate 0.25
Sodium pyruvate 0.25
Charcoal, bacteriological 4.00
Agar 12.00
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.